Tisk…
Erbium trinitrate pentahydrate 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
315140250 315141000
ACRO315140250EA 3420 CZK
ACRO315140250 ACRO315141000
Erbium trinitrate pentahydrate 99.9% (trace metals basis)
Erbium trinitrate pentahydrate
Vzorec: ErN₃O₉·5H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149691
CAS číslo: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %