Tisk…
Dusičnan ceritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
392219-100G 392219-25G
SIAL392219-100GEA 15470 CZK
SIAL392219-100G SIAL392219-25G
Dusičnan ceritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan ceritý hexahydrát
Vzorec: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434.22
Bod varu: 200
Bod tání: 39
Hustota: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149631
CAS číslo: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 II