Tisk…
Chlorid lantanitý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203521-100G 203521-25G
SIAL203521-100GEA 13380 CZK
SIAL203521-100G SIAL203521-25G
Chlorid lantanitý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Bod varu: ∼860 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149756
CAS číslo: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5