Tisk…

Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

A15575.0E A15575.22 A15575.36
A15575.0EEA 29760 CZK
A15575.0E A15575.22 A15575.36
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%
Chlorid lantanitý heptahydrát

Purity: 99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756

Vzorec: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Bod varu: ∼860 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149756
CAS číslo: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR