Chlorid gadolinitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
G7532-5G
G7532-25G
SIALG7532-5GEA
3400
CZK
SIALG7532-5G
SIALG7532-25G
Chlorid gadolinitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid gadolinitý hexahydrát
Vzorec:
Cl₃Gd·6H₂O MW: 371,7 g/mol |
MDL Number:
MFCD00149732 CAS číslo: 13450-84-5 EINECS: 233-386-6 |