Tisk…
Chlorid gadolinitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
203289-1G 203289-25G 203289-5G
SIAL203289-1GEA 1460 CZK
SIAL203289-1G SIAL203289-25G SIAL203289-5G
Chlorid gadolinitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid gadolinitý hexahydrát
Vzorec: Cl₃Gd·6H₂O
MDL Number: MFCD00149732
CAS číslo: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6