Tisk…
Europium(III) chloride hexahydrate 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
199600050 199600250
ACRO199600050EA 4560 CZK
ACRO199600050 ACRO199600250
Europium(III) chloride hexahydrate 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Europium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Eu·6H₂O
MW: 366.41
Bod tání: 850 °C
Hustota: 4.89 g/cm³
MDL Number: MFCD00149701
CAS číslo: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %