Tisk…
Europium(III) chloride hexahydrate 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
193010050 193010010 193010250
ACRO193010050EA 5410 CZK
ACRO193010050 ACRO193010010 ACRO193010250
Europium(III) chloride hexahydrate 99.99% (trace metals basis)
Europium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Eu·6H₂O
Bod tání: 850 °C
Hustota: 4,89 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149701
CAS číslo: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %