Erbium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
289256-100G
289256-25G
SIAL289256-100GEA
11950
CZK
SIAL289256-100G
SIAL289256-25G
Erbium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Erbium trichloride hexahydrate
Vzorec:
Cl₃Er·6H₂O Bod tání: 168 °C |
MDL Number:
MFCD00149693 CAS číslo: 10025-75-9 EINECS: 233-385-0 |