Tisk…
Chlorid ceritý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
228931-100G 228931-25G 228931-500G
SIAL228931-100GEA 4610 CZK
SIAL228931-100G SIAL228931-25G SIAL228931-500G
Chlorid ceritý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid ceritý heptahydrát
Vzorec: CeCl₃·7H₂O
MW: 372,58 g/mol
Bod tání: 848 °C
Hustota: 3,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149634
CAS číslo: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 12,02041