Tisk…
Chlorid ceritý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
22300-100G 22300-500G
SIAL22300-100GEA 3130 CZK
SIAL22300-100G SIAL22300-500G
Chlorid ceritý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid ceritý heptahydrát
Vzorec: CeCl₃·7H₂O
MW: 372.58
Bod tání: 848
Hustota: 3.97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149634
CAS číslo: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 12,02041