Tisk…
Chlorid ceritý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
202983-10G 202983-100G
SIAL202983-10GEA 5480 CZK
SIAL202983-10G SIAL202983-100G
Chlorid ceritý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid ceritý heptahydrát
Vzorec: CeCl₃·7H₂O
MW: 372,58 g/mol
Bod tání: 848 °C
Hustota: 3,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149634
CAS číslo: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 12,02041