Chlorid ceritý heptahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
A12947.0B
A12947.18
A12947.30
A12947.0BEA
14180
CZK
A12947.0B
A12947.18
A12947.30
Chlorid ceritý heptahydrát ≥99%
Chlorid ceritý heptahydrát
Purity: 99%
CAS No.: 18618-55-8
Molecular Formula: CeCl3.7H2O
Formula Weight: 372.60 (246.48anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00149634
Vzorec:
CeCl₃·7H₂O MW: 372.58 Bod tání: 848 Hustota: 3.97 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149634 CAS číslo: 18618-55-8 EINECS: 606-073-0 Merck Index: 12,02041 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...