Tisk…
Chlorid ceritý heptahydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
211821000 211825000 211820250
ACRO211821000EA 3170 CZK
ACRO211821000 ACRO211825000 ACRO211820250
Chlorid ceritý heptahydrát 99%
Chlorid ceritý heptahydrát
Vzorec: CeCl₃·7H₂O
Bod tání: 848 °C
Hustota: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149634
CAS číslo: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02041
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %