Tisk…
Síran železito-amonný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
F3629-250G F3629-500G
SIALF3629-250GEA 0 CZK
SIALF3629-250G SIALF3629-500G
Síran železito-amonný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482,2 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150004
CAS číslo: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549