Tisk…
Síran železito-amonný dodekahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000
1.03776.0500EA 1550 CZK
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000
Síran železito-amonný dodekahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2
Bod varu: 230
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150004
CAS číslo: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (iodometric) 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %