Tisk…
Síran železito-amonný dodekahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16105.36 A16105.0E
A16105.36EA 1520 CZK
A16105.36 A16105.0E
Síran železito-amonný dodekahydrát ≥98%
Síran železito-amonný dodekahydrát
Purity: 98+% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Odour: Odourless Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00150004
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482,2 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1,71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150004
CAS číslo: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521