Tisk…
Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
39391.36 39391.A4
39391.36EA 1910 CZK
39391.36 39391.A4
Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-102.0% ACS
Síran železito-amonný dodekahydrát
Purity: 98.5-102.0% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Physical Form: Broken Crystals Density: 1.71 Appearance: Pale purple Odour: Odourless Melting Point: 39-41° Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,521 MDL No.: MFCD00150004
In dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482,2 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1,71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150004
CAS číslo: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521