Síran železito-amonný dodekahydrát 99% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
423690250
423695000
423690025
ACRO423690250EA
1220
CZK
ACRO423690250
ACRO423695000
ACRO423690025
Síran železito-amonný dodekahydrát 99% ACS
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Bod varu: 230 °C (760 mmHg) Bod tání: 39…41 °C Hustota: 1,71 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS číslo: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Violet Crystals |
Titration Iodometric | 98.5 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Copper (Cu) | ≤0.003 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Zinc (Zn) | ≤0.003 % |
Ferrous iron (Fe 2+) | (Limit about 0.001%) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.01 % |