Tisk…
Síran železito-amonný dodekahydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
205885000 205880025 205880500 205881000
ACRO205885000EA 1770 CZK
ACRO205885000 ACRO205880025 ACRO205880500 ACRO205881000
Síran železito-amonný dodekahydrát 99+% p.a.
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Bod varu: 230 °C (760 mmHg)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1,71 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00150004
CAS číslo: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light purple-grey to violet Adhering powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤10 ppm