Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
09719-250G 09719-50G
SIAL09719-250GEA 3560 CZK
SIAL09719-250G SIAL09719-50G
Síran železnato-amonný hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14
Bod tání: 100
Hustota: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8