Síran železnato-amonný hexahydrát 98,5, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
24254.293EA
1830
CZK
24254.293
24254.460
Síran železnato-amonný hexahydrát 98,5, TECHNICAL
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O MW: 392.14 Bod tání: 110 °C Hustota: 1.864 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150530 CAS číslo: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98.5 % |