Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03792.0500 1.03792.1000 1.03792.5000
1.03792.0500EA 5230 CZK
1.03792.0500 1.03792.1000 1.03792.5000
Síran železnato-amonný hexahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Iron(III)-salts (Fe³⁺) ≤ 0.02 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.01 %
Mn (Manganese) ≤ 0.05 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %