Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12473.36EA 1850 CZK
A12473.36
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥99%
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Bod tání: ∼ 100 °C (rozkl.)
Hustota: 1,864
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521