Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40751.06EA 2220 CZK
40751.06 40751.03 40751.14
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Bod tání: ∼ 100 °C (rozkl.)
Hustota: 1,864
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4