Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát 99% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
423720030 423725000 423721000
ACRO423720030EA 10520 CZK
ACRO423720030 ACRO423725000 ACRO423721000
Síran železnato-amonný hexahydrát 99% ACS
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Hustota: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green Crystals
Titration with KMnO4 98.5 to 101.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %