Heptamolybdenan amonný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1343-100G
A1343-500G
SIALA1343-100GEA
13170
CZK
SIALA1343-100G
SIALA1343-500G
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Vzorec:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O MW: 1235.86 Hustota: 2.498 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167059 CAS číslo: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Merck Index: 13,00536 |