Tisk…
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
09878-100G 09878-25G 09878-500G
SIAL09878-100GEA 4590 CZK
SIAL09878-100G SIAL09878-25G SIAL09878-500G
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Vzorec: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Hustota: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167059
CAS číslo: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536