Tisk…
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01180.0250 1.01180.1000
1.01180.0250EA 5830 CZK
1.01180.0250 1.01180.1000
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát, Supelco®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Vzorec: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Hustota: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167059
CAS číslo: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)