Tisk…
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 1620 CZK
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát 99+% p.a.
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Vzorec: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Bod tání: 190 °C
Hustota: 2,49 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167059
CAS číslo: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm