Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
87741-100G
87741-25G
87741-500G
SIAL87741-100GEA
5950
CZK
SIAL87741-100G
SIAL87741-25G
SIAL87741-500G
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Vzorec:
C₄H₁₃NO·5H₂O MW: 181,23 g/mol Bod tání: 65…68 °C Hustota: 1,829 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149566 CAS číslo: 10424-65-4 EINECS: 200-882-9 UN: 3423 ADR: 8,II |