Tisk…
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207520250 207521000 207525000
ACRO207520250EA 1890 CZK
ACRO207520250 ACRO207521000 ACRO207525000
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate 97%
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Vzorec: C₄H₁₃NO·5H₂O
MW: 181.23
Bod tání: 62…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149566
CAS číslo: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Hygroscopic powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 73 °C
Titration with HCl ≥96.0 %