Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
474762-25G 474762-5G
SIAL474762-25GEA 13390 CZK
SIAL474762-25G SIAL474762-5G
Chlorid cínatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 623
Bod tání: 246
Hustota: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861