Tisk…
Kaolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
K7375-500G K7375-1KG
SIALK7375-500GEA 1750 CZK
SIALK7375-500G SIALK7375-1KG
Kaolin, Sigma-Aldrich®
Kaolin
Vzorec: Al₂SiO₇·2H₂O
Bod tání: 1760 °C
Hustota: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062311
CAS číslo: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300