Tisk…
Kaolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
M-Clarity™ quality level = MQ200
K1512-1KG K1512-500G
SIALK1512-1KGEA 14730 CZK
SIALK1512-1KG SIALK1512-500G
Kaolin, Sigma-Aldrich®
Kaolin
Vzorec: Al₂SiO₇·2H₂O
Bod tání: 1760 °C
Hustota: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062311
CAS číslo: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300