Tisk…
Kaolin, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 1520 CZK
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
Kaolin, pure
Kaolin
Vzorec: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258.16
Bod tání: 1750 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062311
CAS číslo: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %