Thallium(III) nitrate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163015-100G
163015-25G
SIAL163015-100GEA
11820
CZK
SIAL163015-100G
SIAL163015-25G
Thallium(III) nitrate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Thallium(III) nitrate trihydrate
Vzorec:
N₃O₉Tl·3H₂O Bod tání: 102…105 °C Hustota: 3,31…3.37 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149874 CAS číslo: 13453-38-8 EINECS: 237-325-4 UN: 2727 ADR: 6.1,II |