Tisk…
Dusičnan hlinitý nonahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
229415-100G 229415-10G
SIAL229415-100GEA 15220 CZK
SIAL229415-100G SIAL229415-10G
Dusičnan hlinitý nonahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Vzorec: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13
Bod tání: 73
Hustota: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149132
CAS číslo: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III