Fluorid hlinitý trihydrát 97%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Aluminum fluoride trihydrate
216825000
216820025
ACRO216825000EA
2190
CZK
ACRO216825000
ACRO216820025
Fluorid hlinitý trihydrát 97%, extra pure
Fluorid hlinitý trihydrát
Vzorec:
AlF₃·3H₂O Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149141 CAS číslo: 15098-87-0 EINECS: 232-051-1 ADR: 8,III Merck Index: 12,00351 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Assay | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |