Tisk…
Chlorid hlinitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
A0718-2.5KG A0718-500G
SIALA0718-2.5KGEA 15850 CZK
SIALA0718-2.5KG SIALA0718-500G
Chlorid hlinitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43
Bod tání: ∼100 °C
Hustota: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149134
CAS číslo: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III