Tisk…
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
237078-100G 237078-500G
237078-100GEA 703 CZK
237078-100G 237078-500G
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%, Reagent Grade
Chlorid hlinitý hexahydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43
Bod tání: 100
Hustota: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149134
CAS číslo: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
Assay 98.5 - 101.5 %