Tisk…

Chlorid hlinitý hexahydrát 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate

A14437.0B A14437.0I A14437.30
A14437.0BEA 1670 CZK
A14437.0B A14437.0I A14437.30
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
Hustota: 2,398
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149134
CAS číslo: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR