Chlorid hlinitý hexahydrát, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminum chloride hexahydrate
12297.36
12297.A3
12297.36EA
1900
CZK
12297.36
12297.A3
Chlorid hlinitý hexahydrát, Reagent Grade
Chlorid hlinitý hexahydrát
Pharmaceuticals, pigments, in cosmetics and deOdourants, dyeing fabrics, refining crude oils, parchment paper manufacturing
Vzorec:
AlCl₃·6H₂O MW: 241.43 Bod tání: 100 °C (rozkl.) Hustota: 2.398 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149134 CAS číslo: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,337 |