Tisk…

Síran hořečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

M5921-1KG M5921-500G
SIALM5921-1KGEA 6830 CZK
SIALM5921-1KG SIALM5921-500G
Síran hořečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR