Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2773-1KG M2773-500G
SIALM2773-1KGEA 8940 CZK
SIALM2773-1KG SIALM2773-500G
Síran hořečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715