Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát 99.0-100.5% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
25167.298EA 1230 CZK
25167.298 25167.367 25167.460
Síran hořečnatý heptahydrát 99.0-100.5% Ph. Eur.
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Cl (Chloride) Max. 300 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Li Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110-120°C) 48.0 - 52.0 %
Residual solvents Passes test