Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
25165.292EA 2220 CZK
25165.292 25165.361 25165.260 25165.460
Síran hořečnatý heptahydrát ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Solution in water Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.001 meq/g
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Alkaline metals (as SO4) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm