Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát ≥98%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
25163.364EA 3580 CZK
25163.364 25163.290
Síran hořečnatý heptahydrát ≥98%, purified
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Insoluble matter Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm