Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000
1.05886.0500EA 1550 CZK
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000
Síran hořečnatý heptahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48
Bod tání: 1124
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)