Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A14491.0B A14491.0I
A14491.0BEA 1100 CZK
A14491.0B A14491.0I
Síran hořečnatý heptahydrát ≥99%
Síran hořečnatý heptahydrát
Purity: 99+% CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgSO4.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 1,68
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691